Läs mer
Thermo Scientific Chemicals MOPS, 99 %, för biokemi
Produktkod. p-169968 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
2.5kg
25g
500g
Produktkod. 10644862
Brand: Thermo Scientific Chemicals 172630250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1132-61-2 | C7H15NO4S | 209.26 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1132-61-2
Molekylformel C7H15NO4S
Molekylvikt (g/mol) 209.26
MDL-nummer MFCD00006183
InChI-nyckel DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-(N-Morpholino)propanesulfonic acid
PubChem CID 70807
ChEBI CHEBI:44115
LEDER [O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1
Specifikationer
Abs. (1 M aq. soln.) (1 cm cell) at 0nm
Kemiskt namn eller material MOPS
Absorbansförhållanden (1M aq. soln.) (1 cm cell)
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Färg Vitt
Nedbrytningsinformation >277°C
pH 3.0 to 4.5 (1% aq. soln. at 25°C)
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 99%
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Plastflaska
Merck Index 15, 6352
IUPAC-namn 3-morfolin-4-ylpropan-1-sulfonsyra
Formel vikt 209.26
Procent renhet ≥98.5%
Kvalitet Biokemisk
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.