Läs mer
Pyrex™ Borosilikatglasbruk
Produktkod. p-8002968
Kapacitet (metrisk):
100 ml
120 ml
300 ml
Diameter (metrisk) Yttre:
80 mm
100 mm
120 mm
Höjd (metrisk):
60 mm
75 mm
90 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12347462
Brand: Pyrex 718234
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av Pyrex™ Borosilikatglas för högsta motståndskraft mot termisk chock och kemisk korrosion. Pyrex™ Borosilikatglasmortel är en slipskål idealisk för att bereda sammansättningar, blanda och mala pulver. För användning med Pyrex™ Pistel som säljs separat.
  • Tillverkad av Pyrex™ Borosilikatglas för högsta motståndskraft mot termisk chock och kemisk korrosion
  • För användning med Pyrex™ mortelstöt (säljs separat)
  • Idealisk för att bereda föreningar, blanda och mala pulver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Diameter (metrisk) Yttre 80 mm
Produkttyp Murbruk
Material Borsilikatglas
För användning med (utrustning) Pyrex™ mortelstöt
För användning med (applikation) Idealisk för att bereda sammansättningar, blanda och mala pulver
Höjd (metrisk) 60 mm