Läs mer
Fc gamma RI/CD64 Mouse anti-Human, Clone: 10.1, R&D Systems™
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 4 publications
Brand: R&D Systems MAB1257-500
Beskrivning
This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with rheumatoid synovial fluid cells and fibronectin purified monocytes. The IgG fraction of the tissue culture supernatant was purified by Protein G affinity chromatography.
Fc gamma RI/CD64 Monoclonal specifically detects Fc gamma RI/CD64 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready.
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.