Läs mer
Gibco™ Mus (CD-1) Kryokonserverade hepatocyter, hona
Kvantitet:
1 flaska
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Dessa kryokonserverade mushepatocyter av honkön (CD-1) har karakteriserats för allmänna fas I- och fas II-läkemedelsmetaboliserande enzymaktiviteter.
Celler per flaska: 4-8
miljoner Få de resultat du behöver med GIBCO Hepatocyter
Högkvalitativa hepatocyter, med hög viabilitet, in vivo-liknande enzymexpressionsnivåer och ⁄korrekt cellmorfologi ökar förmågan att dra in vitro in vivo korrelationer och fatta sunda beslut om en förenings öde. Erfarna tekniker och patentskyddade isoleringstekniker i kombination med stränga frisättningsspecifikationer säkerställer att du får kryokonserverade hepatocyter av högsta kvalitet.
Varje parti testas för:
Fas I och II enzymaktiviteter
Rätt morfologi
Viabilitet i allmänhet >75 %
Endast för forskningsanvändning. Ej avsedd för terapeutisk eller diagnostisk användning för människor eller djur.
Relaterade länkar:
Lär dig mer om våra kryokonserverade hepatocyter
Lär dig om hela vår serie av hepatocyter ,
Notera:
Dessa produkter kräver leverans i LN 2 vapor dewars, därför kan ytterligare avgifter tillkomma.
Celler per flaska: 4-8
miljoner Få de resultat du behöver med GIBCO Hepatocyter
Högkvalitativa hepatocyter, med hög viabilitet, in vivo-liknande enzymexpressionsnivåer och ⁄korrekt cellmorfologi ökar förmågan att dra in vitro in vivo korrelationer och fatta sunda beslut om en förenings öde. Erfarna tekniker och patentskyddade isoleringstekniker i kombination med stränga frisättningsspecifikationer säkerställer att du får kryokonserverade hepatocyter av högsta kvalitet.
Varje parti testas för:
Endast för forskningsanvändning. Ej avsedd för terapeutisk eller diagnostisk användning för människor eller djur.
Relaterade länkar:
Lär dig mer om våra kryokonserverade hepatocyter
Lär dig om hela vår serie av hepatocyter ,
Notera:
Dessa produkter kräver leverans i LN 2 vapor dewars, därför kan ytterligare avgifter tillkomma.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Flaskor med kryokonserverade hepatocyter bör förvaras i en kryolagringsdewar eller -135 C °frys. |
| Celltyp | Hepatocyter |
| Typ av kultur | Hepatocytcellodling |
| Form | Kryokonserverad |
| Kön | Kvinnlig |
| Art | Mus |
| Givarkälla | Poolad |
| Antal celler | 4-8 x 10 6 |
| Produktlinje | Gibco |
| Produkttyp | Hepatocyter |
| Visa mer |