Läs mer
Invitrogen™ Mus Th1/Th2 Obelagd ELISA Utrustning
Produktkod. 15521177
Kvantitet:
96 tester
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. 15521177
Brand: Invitrogen™ 88771144
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA
Musen Th1/Th2 obelagd ELISA Kitet innehåller förmatchade antikroppspar, plattor och reagens för att utföra kvantitativa enzymkopplade immunosorbentanalyser (ELISA ) för att detektera och kvantifiera proteinnivåer av mus Th1/Th2-proteiner (Interferon gamma, IL-2, IL-4 och IL-10). Tvättbuffert och stopplösning behövs för att slutföra ELISA reaktion och säljs separat. Principen för metoden ELISA är utformade för att mäta mängden av det mål som binds mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp beläggs på botten av brunnarna på en mikroplatta, vilket är en process över natten. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. En sandwich bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet.
T-hjälpartyp 1 (Th1)-celler och T-hjälpartyp 2 (Th2)-celler är båda en linje av CD4-effektor-T-celler. Th1 och Th2 är involverade i att främja cellmedierad immunitet. Th1-celler utsöndrar IFN-gamma, IL-2, IL-10 och TNF-alfa/beta, som krävs för värdförsvar mot intracellulära virala och bakteriella patogener. Th2-celler utsöndrar IL-4, IL-5, IL-9, IL-13 och IL-17E/IL-15, som krävs för humoral immunitet och spelar en viktig roll för att koordinera immunsvaret mot större extracellulära patogener.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer P01580,P04351,P07750,P18893
Analysintervall IFN-gamma: 15 till 2 000 pg/ml; IL-2: 2 till 200 pg/ml; IL-4: 4 till 500 pg/ml; IL-10: 30 till 4 000 pg/ml
Analyskänslighet IFN-gamma: 15 pg/ml; IL-2: 2 pg/ml; IL-4: 4 pg/ml; IL-10: 30 pg/ml
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
Målarter Mus
För användning med (applikation) ELISA
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gensymbol IFG,IFI
Kit Innehåll Capture Antibody: Förtitrerad, Renad antikropp, Detektionsantikropp: Förtitrerad, Biotinkonjugerad antikropp, Standard: Rekombinant cytokin för generering av standardkurvor och kalibrering av prover, ELISA/ELISPOT beläggningsbuffertpulver: Denna obelagda ELISA kit kan innehålla ELISA/ELISPOT Coating Buffer Pulver (Rekonstituera till 1L med dH20 och filter (0,22)μ M)) eller 10X PBS ELISA Beläggningsbuffert (Späd 1 del 10X buffert till 9 delar dH20)., Analysspädningsmedel: 5X koncentrerad, Detektionsenzym: Förtitrerad Streptavidin-HRP, Substratlösning: Tetrametylbensidin (TMB) substratlösning, Analyscertifikat: Lotspecifika instruktioner för spädning av antikroppar och standarder
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Plasma 100μ L, Serum 100μ L, Supernatant 100μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Synonym IFNg, IL-10, IL-2, IL-4
Mål Th1/Th2
Testtid 1 tim 45 min
Total analystid 24 timmar 30 minuter