Läs mer
Heinz Herenz Mouth Spatulas Made of Birchwood
Längd (engelska):
0,49 fot
Beskrivning
- Mouth spatulas
- Made of birchwood
- Size approximately: 150 x 18 x 1.6 mm
- M6: smooth edges
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Tongue Depressor |
| Kvalitet | Medical |
| Längd (engelska) | 0,49 fot |
| Längd (metrisk) | 150 mm |
| Material | Birch Wood |
| Storlek | Standard |
| Autoklaveringsbar | Not Autoclavable |
| Färg | Brown |
| Sterilitet | Sterile |