Läs mer
MP Biomedicals™ Alkoholoxidas
Produktkod. 11484602 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
1 kU
5 kU
Förpackningsstorlek:
1ku
5ku
Produktkod. 11484602
Brand: MP Biomedicals™ 0219015501
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Från Pichea pastoris EC1.1.3.13
Katalyserar oxidationen av en alkohol till en aldehyd och väteperoxid. Aktivitet: 10-20 U per mg protein. Enhetsdefinition: En enhet kommer att oxidera μ1,0 mol metanol till formaldehyd per minut vid pH 7,5 vid 25 °C. Lösning i sackaros.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration ≥10 U/mg
Färg Rödbrun
pH 7.2
För användning med (applikation) Kolorimetrisk bestämning av blodalkohol
Förvaringsbuffert 30 % sackaros, 0,1 M kaliumfosfatbuffert vid pH 8
Innehåll och lagring -20 °C
Källa Pichea pastoris
Kvantitet 1 kU
Produkttyp Alkoholoxidas
Molekylvikt (g/mol) ≈630 000
Form Fryst