Läs mer
MP Biomedicals™ Elastase 2X Crystallized, från Porcine Pancreas
Produktkod. p-4605348 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
10mg
25mg
50mg
Produktkod. 11487720
Brand: MP Biomedicals™ 0210061725
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Aktivitet 50 u/mg protein, bukspottkörtel från svin, mjölkig lösning
Elastas användes för att studera humant emfysem genom induktion av emfysem hos gnagare. Det har använts i en studie för att undersöka design, syntes och utvärdering av biomimetiska affinitetsligander för elastaser. Elastas från bukspottkörtel från gris har också använts i en studie för att undersöka reningen och partiell karakterisering av de pankreasproteolytiska enzymerna trypsin, kymotrypsin och elastas. Det hydrolyserar peptidbindningar, särskilt de som gränsar till neutrala aminosyror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 2X
Färg Mjölkig
För användning med (applikation) Undersök reningen och partiell karakterisering av de pankreasproteolytiska enzymerna
Innehåll och lagring 4 °C
Källa Pankreas från svin
Kvantitet 25 mg
Produkttyp Elastas
Molekylvikt (g/mol) ≈25 000
Inhibitorer DFP, Elastinal, alfa-2-makroglobulin
Form Lösning