Läs mer
MP Biomedicals™ ETBR Greenbag avfallssats
Produktkod. 11303179 Handla allt MP Biomedicals Produkter
:
ETBR Greenbag avfallssats; Antal: 50 Påsar/Pk.
Produktkod. 11303179
Brand: MP Biomedicals™ 112350200
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ETBR Greenbag-avfallssats för borttagning Ethidium Bromid från lösningar.
  • Varje kit kan ta bort 500 mg av Ethidium Bromid
  • Varje påse innehåller en standardmängd aktivt material som säkert och enkelt kan koncentreras Ethidium Bromid från stora vätskemängder
  • Påsarna som innehåller det biologiskt farliga materialet kan sedan slängas i en lämplig behållare
  • Tillämpningar inkluderar agarosgelelektrofores, DNA- och RNA-rening
  • Förvara i rumstemperatur 15 °C till 30 °C
  • 50 påsar/kit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara vid 15 °C till 30 °C
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Agarosgelelektrofores, DNA, RNA-rening
Antal per förpackning 50 påsar/pk.
Produkttyp ETBr Grön påse avfallssats
Om inget annat anges, endast för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänskligt bruk.