Läs mer
MP Biomedicals™ FastPROTEIN™ BlueMatrix
Produktkod. p-4426020 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
100 förberedelser
50 beredningar
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
Produktkod. 11452400
Brand: MP Biomedicals™ 116550400
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kräver
FastPrep™ Instrument eller alternativ höghastighetsstörare, mikrocentrifug som fritt kan snurra 2,0 mL rör, mikrocentrifugrör (2,0 mL och 1,5 mL), 1x PBS eller önskad lysbuffert
FastPROTEIN™ BlueMatrix Kit designat för snabb extraktion av proteiner från gram (+/-) bakterier på några sekunder.
  • Kit eller analystyp : Proteinisolering, Miniprep
  • Molekyl som ska berikas : Proteiner
  • Provtyp : Bakterier, Gram +/-
  • Rörstorlek : 2 ml
  • Matrissammansättning : Matris B, 0,1 mm zirkoniumsilikat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Blå matrissats
Kvantitet 50 beredningar
Inkluderar Matris B, 0,1 mm zirkoniumsilikat, rör
Innehåll och lagring 15 °C till 30 °C
Kapacitet 2 mL
För användning med (applikation) Snabb isolering och rening av protein från bakteriekulturer
Matris FastProtein Blå matris
Om inget annat anges, endast för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänskligt bruk.