Läs mer
MP Biomedicals™ 1X Hanks balanserade saltlösning, modifierad
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Beskrivning
Används för att tvätta celler och vävnader samtidigt som cellerna bibehålls i ett livskraftigt tillstånd. Bufferad med fosfat och bibehåller ett fysiologiskt pH. Innehåller fenolrött.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hanks balanserade saltlösning (HBSS) |
| Färg | Rött |
| Koncentration | 1 X |
| pH | 6,9 till 7,2 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 500 ml |
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.