Läs mer
MP Biomedicals™ Hyaluronidas, bovina testiklar
Produktkod. 11333929 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
500mg
Produktkod. 11333929
Brand: MP Biomedicals™ 0210074080
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Bovina testiklar
Hyaluronidas, [37326-33-3]
  • Hyaluronat Glycanohydrolas
  • Aktivitet: 300 USP enheter/mg min.
  • Lyofiliserat pulver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration ≥300 U/mg
Färg Solbränna
pH 4,5 till 6
För användning med (applikation) Läkemedelsspridning och leverans
Innehåll och lagring -20 °C
Källa Bovina testiklar
Kvantitet 100 mg
Produkttyp Hyaluronidas
Molekylvikt (g/mol) ≈55
Inhibitorer Fe2+ och Fe3+ är hämmande liksom Mn2+ och Cu2+
Form Lyofiliserat pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hyaluronidase
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Hyaluronidase