Läs mer
MP Biomedicals™ LargeFlex™ Adapter för 2 x 250 mL Slanghållare på FastPrep 96
Handla allt MP Biomedicals Produkter
För användning med (utrustning):
FastPrep-96
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Produktöversikt: Superstor adapter för FastPrep-96™ som rymmer 2 x 250 ml Lysing Matrix-flaskor. För uppskalning och små produktionskörningsmöjligheter. Kompatibel med SafTest™ Matinspektionsplattform. Adapterns ergonomiska design säkerställer en enkel laddning av Lysing Matrix-flaskor som förblir säkert förseglade under homogeniseringen.
- Dessutom är frysta prover i Lysing Matrix-rör laddade i adaptern och lagrade vid -°20 C eller -°80 C redo att omedelbart bearbetas med minimal praktisk manipulation, vilket förhindrar nedbrytning av cellulära komponenter av endogena enzymer.
- Ett brett utbud av engångsflaskor på 250 mL Lysing Matrix säkerställer noggrann homogenisering av alla provtyper på några sekunder.
- Kapacitet: 2 rör
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | FastPrep-96 Adaptrar |
| För användning med (applikation) | Nukleinsyraisolering och rening |
| För användning med (utrustning) | FastPrep-96 |
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.