Läs mer
MP Biomedicals™ LB Medium, Lennox, Pulveriserad
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
454 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1kg
454g
Beskrivning
Formulering
- Använd 20g pulver per liter
- Innehåll/L: 10g trypton, 5g jästextrakt, 5g NaCl
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Molekylärbiologi Certified™ |
| Innehåll och lagring | 15 °C till 30 °C |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Mikrobiologimedia |
| Formulering | Trypton 10g/L, Jästextrakt 5g/L, NaCl 5g/L |
| För användning med (applikation) | För tillväxt av bakterier |
| Kvantitet | 454 g |