Läs mer
MP Biomedicals™ LymphoSep™ Lymfocytseparationsmedium
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
100 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
Beskrivning
- Lymfocyter isoleras genom att skikta utspätt, hepariniserat blod över en lösning av natriummetrisoat som innehåller en polysackarid
- Polysackarid aggregerar erytrocyterna så att de kan sedimenteras genom låg centrifugering
- De mindre täta lymfocyterna förblir som ett klart definierat band vid plasmalymfosepgränsytan
- Ger:
- In vitro-isolering av lymfocyter från utspätt helblod
- Maximalt utbyte av mononukleära celler
- Enkel ettstegscentrifugering
- >96% cellviabilitet för lymfocyter
- Låga endotoxiner
- Autoklavsterilisering
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 15° till 30 °C |
| Produkttyp | Lymphosep Lymfocytseparationsmedium |
| Sterilitet | Sterila |
| pH | 6 till 9 |
| Kvantitet | 500 ml |