Läs mer
MP Biomedicals™ Lyseringsmatris E, 2 mL rör
Produktkod. 11462420 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
100 x 2 ml rör
50 x 2 ml rör
500 x 2 ml rör
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
Paket med 500
Produktkod. 11462420
Brand: MP Biomedicals™ 116914100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Lysing Matrix E innehåller 1,4 mm keramiska sfärer, 0,1 mm kiseldioxidsfärer och en 4 mm glaskula. Används för att mala jord och andra miljöprover.
Lysing Matrix E, 2 mL rör kan användas med FastPrep instrument eller liknande pärlvispar. De är effektiva vid lysering av jord- och miljöprover, såväl som blandprover som mikrob-infekterad vävnad. De kan också användas vid RNA-extraktion från tumörer och andra svåra vävnader.
  • Rörstorlek: 2 ml
  • Provtyper : Jord, sediment, avloppsvatten, avföring, slam, kompost, rhizosfär, tumörer
  • Matrissammansättning : Lysing Matrix E innehåller 1,4 mm keramiska sfärer, 0,1 mm kiseldioxidsfärer och en 4 mm glaskula
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ av pärla 1,4 mm keramiska sfärer, 0,1 mm kiselkulor, en 4 mm glaspärla
Innehåll och lagring Förvara i rumstemperatur.
Provtyp Jord, Miljö, Avföring
DNas Dnasfri
För användning med (utrustning) FastPrep instrument eller andra pärlvispare
För användning med (applikation) Nukleinsyraisolering och rening, homogenisering
Matris Lysing Matrix E
Kvantitet 100 x 2 ml rör
RNase Rnasfri
Provvolym Upp till 500 mg per beredning
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.