Läs mer
MP Biomedicals™ Multitest-bilder
Produktkod. p-4501104 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Räkna väl:
8
12
15
Diameter (metrisk):
4 mm
6 mm
7 mm
Diameter (engelska):
0,15 tum.
0,23 tum
0,27 tum.
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 11449465
Brand: MP Biomedicals™ 096040805
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För laboratoriebruk
  • Material: ömtåligt glas
  • Numrerad
  • Blå beläggning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Bräckligt glas
Typ Multitest Slide
Räkna väl 8
Färg Blått
Diameter (engelska) 0,23 tum
Diameter (metrisk) 6 mm
För användning med (applikation) Laboratorieanvändning