Läs mer
MP Biomedicals™ QuickFlex™ Adapter för 96 x 2 mL Slanghållare på FastPrep 96
Handla allt MP Biomedicals Produkter
:
QuickFlex™ Adapter för 96 x 2 mL Slanghållare på FastPrep 96
Beskrivning
- Applikationer:QuickFlex™ 96 x 2 mL Adapter för FastPrep-96™ är en stor provvolymadapter som är idealiskt lämpad för DNA- och RNA-isolering, enzymisolering och proteinproduktion, isolering av naturliga produkter, livsmedelsberedning för kvalitetsanalys, tillverkning av biofarma och kriminaltekniska tillämpningar. Dessutom är frysta prover i Lysing Matrix-rör laddade i adaptern och lagrade vid -°20 C eller -°80 C redo att omedelbart bearbetas med minimal praktisk manipulation, vilket förhindrar nedbrytning av cellulära komponenter av endogena enzymer.
- Produktbeskrivning: Högkapacitetsadapter för FastPrep-96™ som rymmer 96 x 2 mL lyserande matrisrör. Adapterns ergonomiska design säkerställer en enkel laddning av lyserande matrisrör som förblir säkert förseglade under homogeniseringen. Den står stabilt på bänkskivan och används ofta som ett rörställ. Idealiskt lämpad för applikationer med hög genomströmning, upp till 96 prover kan homogeniseras samtidigt. Dessutom är frysta prover i Lysing Matrix-rör laddade i adaptern och lagrade vid -°20 C eller -°80 C redo att omedelbart bearbetas med minimal praktisk manipulation, vilket förhindrar nedbrytning av cellulära komponenter av endogena enzymer.
- Kapacitet: 96 rör
- Provvolym: Upp till 20 g
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | FastPrep-96 Adaptrar |
| Innehåll och lagring | Rumstemperatur |
| För användning med (applikation) | Extraktioner av nukleinsyror, proteiner, metaboliter och andra små molekyler från prover |
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.