Läs mer
MP Biomedicals™ Sephadex™ G-10
Produktkod. 11431152 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. 11431152
Brand: MP Biomedicals™ 0219525110
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fraktionell intervall (MW)
  • Globulära proteiner:< 700
  • Dextrans:< 700
  • Diameter på torr pärla: 40 till 120 μm
  • Bäddvolym: 2 till 3 ml/g
  • CAS: 9050-68-4
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 10 g