Läs mer
MP Biomedicals™ Stamcellsfaktor, human, rekombinant
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
10μ g
2 μg
Förpackningsstorlek:
10µg
2µg
Beskrivning
- Hematopoetisk tillväxtfaktor, även känd som Mast Cell Growth Factor eller c-kit-ligand
- Uttryckt i E. coli
- ED50 är 20,0 ng/ml
Tros stimulera proliferationen av myeloida, erytroida och lymfoida progenitorer i benmärgskulturer och verkar synergistiskt med kolonistimulerande faktorer, vilket resulterar i större storlek och avkastning
Beställningsinfo
Levereras lyofiliserad
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | -20 °C |
| Produkttyp | Stamcellsfaktor |
| Formulering | Sterilfiltrerades sedan lyofiliserades proteinet utan några tillsatser |
| För användning med (applikation) | Tros stimulera proliferationen av myeloida, erytroida och lymfoida progenitorer i benmärgskulturer och verkar synergistiskt med kolonistimulerande faktorer, vilket resulterar i större storlek och avkastning |
| Renhet eller kvalitetsklass | ≥98 % |
| Kvantitet | 2 μg |
| Reaktivitet | E. coli |
| Källa | Människa |