Läs mer
MP Biomedicals™ TeenFlex™ Adapter för 20 x 15 mL Slanghållare på FastPrep 96
Handla allt MP Biomedicals Produkter
För användning med (utrustning):
FastPrep-96
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Beskrivning
- Applikationer:TeenFlex™ 20 x 15mL Adapter för FastPrep-96™ är en stor provvolymadapter som är idealiskt lämpad för DNA- och RNA-isolering, enzymisolering och proteinproduktion, isolering av naturliga produkter, livsmedelsberedning för kvalitetsanalys, biofarmatillverkning och rättsmedicinska tillämpningar.
- Dessutom är frysta prover i Lysing Matrix-rör laddade i adaptern och lagrade vid -°20 C eller -°80 C redo att omedelbart bearbetas med minimal praktisk manipulation, vilket förhindrar nedbrytning av cellulära komponenter av endogena enzymer.
- Produktöversikt: Med FastPrep-96 Instrument, TeenFlex adapter och optimerade lyseringsmatriser erhålls konsekventa reproducerbara resultat.
- Produktbeskrivning: Mellanstor adapter för FastPrep-96™ som rymmer 20 x 15 mL Lysing Matrix Tubes (kompatibla med SafTest™ Livsmedelsinspektionssystem.) Det gör att frysta prover i Lysing Matrix-rör laddade i adaptern och lagrade vid -°20 C eller -°80 C är redo att omedelbart bearbetas med minimal praktisk manipulation, vilket förhindrar nedbrytning av cellulära komponenter av endogena enzymer. Ett brett utbud av engångsrör på 15 mL Lysing Matrix säkerställer noggrann homogenisering av alla provtyper på några sekunder.
- Rekommenderad användning: Använd med FastPrep-96 , MP Bio Lysing Matrix Tuber och/eller FastPrep reningssatser för att lysera, mala eller homogenisera prover vid rumstemperatur, för extraktion och rening av nukleinsyror, proteiner, metaboliter och andra små molekyler med mera.
- Kapacitet: 20 rör
- Provvolym: Upp till 40 g
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | FastPrep-96 Adaptrar |
| För användning med (applikation) | Extraktioner av nukleinsyror, proteiner, metaboliter och andra små molekyler |
| För användning med (utrustning) | FastPrep-96 |
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.