Läs mer
MP Biomedicals™ MP magnetställ 8
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Magnet tillverkad av högenergi neodym
- Liten, stark och lätt att hantera
- För snabba och effektiva magnetiska separationer
- Designen gör det enkelt att ta bort stativet från magneten
- Rör kan placeras på shaker eller vortex under extraktionsprocessen
- God synlighet av prover
- Upp till 8 rör på 1 till 5 ml
Lagring:
- Magnet:
- Förvaras på en torr och sval plats
- Använd aldrig> 50° C
- Rörställ:
- Förvara i rumstemperatur
- Kan placeras med rör vid temperaturer så låga som -20 C °under en begränsad tid
Rengöring:
- Använd med någon av följande lösningar:
- 70 % (v/v) isopropylalkohol
- 1 % (v/v) natriumhypokloritlösning (blekmedel)
- 0,1 N HCl-lösning
Anmärkningar:
- Undvik långvarig exponering av stativ för vatten eller vattenlösningar
- Får inte autoklaveras
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 8 x 1 till 5 ml rör |
| Innehåll och lagring | Förvara magneten på en torr, sval plats, förvara gallret i rumstemperatur |
| Slutlig produkttyp | Magnetställ |
| För användning med (utrustning) | För användning med Magbeads FastDNA™ kit, rör |
| Produkttyp | Magnetställ |