Läs mer
Plum™ MP2000 dispenser
Bredd (metrisk):
130 mm
230 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Specifikationer
Specifikationer
| Djup (metriskt) | 110 mm |
| Bredd (metrisk) | 130 mm |
| Höjd (metrisk) | 300 mm |
| Antal fack | 1 |