Läs mer
Thermo Scientific™ MRS (ISO ) Agar (DeMan, Rogosa och Sharpe) (Dehydrerad)
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Beskrivning
Isolera och räkna upp mjölksyrabakterier från mat med Thermo Scientific™ Oxoid™ MRS (ISO ) Agar (DeMan, Rogosa och Sharpe) (Dehydrerad) samtidigt som den håller sig till ISO 15214: 1998. Detta medium är utformat för att stödja tillväxten av alla stammar av laktobaciller, även de svåra och långsamt växande stammarna av Lactobacillus brevis och Lactobacillus fermenti .
Använd MRS (ISO ) Agar för uppräkning och isolering av mesofila mjölksyrabakterier från livsmedelsprover. MRS (ISO ) Agar uppmuntrar tillväxten av mjölksyrabakterier, som inkluderar arter av följande släkten: Lactobacillus, Streptococcus, Pediococcus och Leuconostoc .
MRS (ISO ) Agar designades för att överensstämma med formuleringen specificerad i ISO 15214: 1998 Horisontell metod för uppräkning av mesofila mjölksyrabakterier-koloniräkningsteknik vid 30 °C.
Mediet uppvisar en viss grad av selektivitet, men om jäst- och mögelkontamination i livsmedelsproven är oroande kan dessa mikroorganismer hämmas genom tillsats av selektiva medel som sorbinsyra, ciprofloxacin eller klindamycin.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific™ stämpla.
- Håller sig till ISO 15214: 1998 års standarder.
- Överlägsen prestanda jämfört med tomatjuicemediet från Briggs 1 och köttextraktmediet för tomatjuice från de Man.
MRS (ISO ) Agar designades för att överensstämma med formuleringen specificerad i ISO 15214: 1998 Horisontell metod för uppräkning av mesofila mjölksyrabakterier-koloniräkningsteknik vid 30 °C.
Mediet uppvisar en viss grad av selektivitet, men om jäst- och mögelkontamination i livsmedelsproven är oroande kan dessa mikroorganismer hämmas genom tillsats av selektiva medel som sorbinsyra, ciprofloxacin eller klindamycin.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific™ stämpla.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 10 °C till 30 °C |
| Beskrivning | MRS (ISO ) Agar (DeMan, Rogosa och Sharpe) (Dehydrerad) |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Agar |
| Kvantitet | 500 g |