Läs mer
Tocris Bioscience™ MRT 68921 dihydrochloride
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18789817
Click to view available options
Kvantitet:
5 mg
25 mg
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 18789817
Brand: Tocris Bioscience™ 5780/5
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is not returnable. View return policy
ULK inhibitor
MRT 68921 dihydrochloride is a potent ULK inhibitor (IC50 values are 1.1 and 2.9 nM for ULK2 and ULK1, respectively). Inhibits autophagy in mouse embryonic fibroblasts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material N-[3-[[5-Cyclopropyl-2-[(1,2,3,4-tetrahydro-2-methyl-6-isoquinolinyl)amino]-4-pyrimidinyl]amino]propyl]cyclobutanecarboxamide dihydrochloride
Analysprocentintervall >98%
Kvantitet 5 mg
Molekylformel C25H34N6O.2HCl
Formel vikt Observed MW: 507.5