missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ MRT 68921 dihydrochloride

Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
25 mg
Beskrivning
MRT 68921 dihydrochloride is a potent ULK inhibitor (IC50 values are 1.1 and 2.9 nM for ULK2 and ULK1, respectively). Inhibits autophagy in mouse embryonic fibroblasts.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[3-[[5-Cyclopropyl-2-[(1,2,3,4-tetrahydro-2-methyl-6-isoquinolinyl)amino]-4-pyrimidinyl]amino]propyl]cyclobutanecarboxamide dihydrochloride |
| Analysprocentintervall | >98% |
| Kvantitet | 5 mg |
| Molekylformel | C25H34N6O.2HCl |
| Formel vikt | Observed MW: 507.5 |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering