Läs mer
Thermo Scientific™ MSTFA och MSTFA + 1 % TMCS-silyleringsreagens
Produktkod. 11507680 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Standardkomponenter:
MSTFA (N-metyl-N-trimetylsilyltrifluoracetamid)
MSTFA plus 1 % TMCS (2,2,2-Trifluoro-N-metyl-N-(trimetylsilyl)-acetamid, klorotrimetylsilan)
Kvantitet:
10 g
10 x 1 ml ampuller
100 mL
25 mL
Förpackningsstorlek:
25ml
Paket med 10
Varje
Produktkod. 11507680
Brand: Thermo Scientific™ TS48914
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Erbjud maximal volatilitet med Thermo Scientific™ MSTFA och MSTFA + 1 % TMCS-silyleringsreagens.
Använda Thermo Scientific™ MSTFA och MSTFA + 1 % TMCS-silyleringsreagens för GC-analyser av tidigt eluerande föreningar som annars skulle skymmas i kromatogrammet. MSTFA, den mest flyktiga TMS-amiden som finns tillgänglig, och dess biprodukt N-metyltrifluoracetamid eluerar vanligtvis med lösningsmedelsfronten, vilket gör att TMS-derivat av små molekyler kan analyseras. Tillägg av Thermo Scientific™ TMCS underlättar derivatisering av amider, sekundära aminer och hindrade hydroxyler som inte är derivatiserade av MSTFA enbart.
  • Trimetylsilyldonatorstyrka jämförbar med BSA och BSTFA
  • Reagerar för att ersätta labila väten på ett brett spektrum av polära föreningar med en Si(CH 3 ) 3- grupp
  • Används för att framställa flyktiga och termiskt stabila derivat för GC och MS
  • Flyktiga biprodukter, N-metyltrifluoracetamid, har en ännu lägre retentionstid än MSTFA
  • Ofta kan TMS-derivat av små molekyler analyseras när de derivatiseras med MSTFA eftersom biprodukterna och själva reagenset vanligtvis eluerar med lösningsmedelsfronten
  • Tillägg av Thermo Scientfic TMCS underlättar derivatisering av amider, sekundära aminer och hindrade hydroxyler som inte derivatiserats av enbart MSTFA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med GC/MS
Faror Brandfarligt, Irriterande
Standardkoncentration 98 till 100 %
Förvaring 2 °C till 8 °C
Kvantitet 100 mL
Standardkomponenter MSTFA (N-metyl-N-trimetylsilyltrifluoracetamid)
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • MSTFA, 100 mL. N-Methyl-N-TMS-Trifluoro
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .