missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
MTAP Antibody (MTAP/1813), PerCP, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-75731PCP
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
MTAP Monoclonal antibody specifically detects MTAP in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Specifikationer
| MTAP | |
| Monoclonal | |
| PerCP | |
| 5'-methylthioadenosine phosphorylase, c86fus, EC 2.4.2.28, methylthioadenosine phosphorylase, MSAPMeSAdo phosphorylase, MTA phosphorylase, MTAPase, S-methyl-5'-thioadenosine phosphorylase | |
| Recombinant human MTAP protein fragment (aa97-196) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: Q13126) | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array | |
| MTAP/1813 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| 4507 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2b κ |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering