Läs mer
Thermo Scientific™ MTBSTFA och MTBSTFA + 1 % TBDMCS-silyleringsreagens
Produktkod. 11597861 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Standardkomponenter:
MTBSTFA (N-tert-butyldimetylsilyl-N-metyltrifluoracetamid)
MTBSTFA +1 % TBDMS (N-metyl-N-(tert-butyldimetylsilyl)trifluoracetamid, tertbutyldimetylklorsilan
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Produktkod. 11597861
Brand: Thermo Scientific™ TS48927
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Producera stabila TBDMS-derivat för GC-analys med Thermo Scientific™ MTBSTFA och MTBSTFA + 1 % TBDMCS-silyleringsreagens.
Producera stabila TBDMS-derivat för GC-analys med Thermo Scientific™ MTBSTFA och MTBSTFA + 1 % TBDMCS-silyleringsreagens. MTBSTFA derivatiserar hydroxyl, karboxyl, tiol och primära och sekundära aminer med typiskt> 96 % utbyte, och reaktionsbiprodukterna är flyktiga och neutrala. TBDMS-etrar är 104 gånger mer stabila mot hydrolys än motsvarande TMS-etrar. Tillägg av Thermo Scientific™ TBDMCS ökar silyleringspotentialen.
Ytterligare produktinformation:
  • Derivat har en hög molekylär koncentration vid M-57.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med GC
Faror Irriterande
Standardkoncentration 98 till 100, 0,1 till 1 %
Förvaring 2 °C till 8 °C
Kvantitet 10 x 1 ml ampuller
Standardkomponenter MTBSTFA +1 % TBDMS (N-metyl-N-(tert-butyldimetylsilyl)trifluoracetamid, tertbutyldimetylklorsilan
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: acetamide, N-[(1,1-dimethylethyl)dimethyl silyl]-2,2,2-trifluoro-N-methyl-