Läs mer
Brand™ Mucasol™ Universal Detergent Liquid Concentrate
Produktkod. 10739301 Handla allt Brand Produkter
Volym (metrisk):
2 l
5 l
Behållartyp:
Flaska
Jerrycan
Förpackningsstorlek:
2 L
5 L
Produktkod. 10739301
Brand: Brand™ 44005
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Cleans instruments made of glass, plastic, rubber, and metal in 10 to 30 minutes without mechanical help. BRAND™ Mucasol™ Universal Detergent Liquid Concentrate replaces chromosulfuric acid, is free from chlorine and caustic alkalis, is non-toxic, nonaggressive and biodegradable.
  • Liquid, alkaline high-performance concentrate for immersion and ultrasonic baths. Universal cleaner for laboratory equipment and instruments made of glass, porcelain, plastic, rubber and metal
  • Items are cleaned in about 10 to 30 minutes, without mechanical help
  • Mucasol™ replaces chromosulfuric acid, is free from chlorine and caustic alkalis, is non-toxic, nonaggressive and biodegradable
  • Prolonged exposure of zinc and non-anodized aluminum surfaces should be avoided
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Mucasol Universal Detergent
pH ∼11.5 (0.7%), ∼11.7 (3%)
Utseende Light Green
Sammansättning Alkaline; >30% phosphates, <5% anionic surfactants, amphoteric surfactants, complexing agents,
Koncentration Ultrasonic bath: 0.2 to 2% (1.4 to 14 mL/L); Immersion bath: 0.7 to 3% (5 to 22 mL/L)
Behållartyp Jerrycan
För användning med (applikation) For immersion and ultrasonic baths. Universal cleaner for laboratory equipment and instruments made of glass, porcelain, plastic, rubber and Metal
Kvantitet 1 Ea.
Volym (metrisk) 5 l
compliance-icons
Produktbeteckning
  • mucasol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Potassium PhosphateTribasic Trihydrate,Tetrapotassium pyrophosphate, Orthophosphoric acid