Läs mer
Nabertherm Muffelugn med hissdörr
Handla allt Nabertherm Produkter
Controllertyp:
B510
C550
Temperatur (metrisk):
100 °C till 1 200 °C
100 °C till 1100 °C
Beskrivning
- Max temperatur: 1100 °C
- Dörr: Hissdörr
- Styrenhet: B510
- Bordsmodell
- Innermått: 380x490x330 mm
- Yttermått: 610x705x660 mm
- Volym: 60 L
- Ansluten effekt: 9,8 kW
- Vikt: 83 kg
- Minuter till maxtemperatur: 160
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE-konformitet |
| Controllertyp | B510 |
| Kapacitet (metrisk) | 60 L |
| Temperatur (metrisk) | 100 °C till 1100 °C |
| Typ | Muffelugn med hissdörr |
| Mått (D x B x H) Inredning | 490 x 380 x 330 mm |
| Mått (L x B x H) Exteriör | 705 x 610 x 660 mm |
| Vikt (engelska) | 183 lb. |
| Vikt (metrisk) | 83 kg |
| Elektriska krav | 3-fas |
| Visa mer |