Läs mer
Gilson™ PIPETMAN™ M Flerkanaligt
Handla allt Gilson Produkter
Antal kanaler:
8
12
Volym (metrisk):
0,5 till 10μ l
1 till 20μ l
10 till 100μ l
10 till 300μ l
20 till 200μ l
50 till 1 200μ l
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tillåter exakt och exakt pipettering
- Den motoriserade kolven möjliggör hög pipetteringsreproducerbarhet och noggrannhet i alla lägen
- Förknippad med TRACKMAN™ Ansluten och dess PipettePilot™ ansökan, PIPETMAN™ M Connected minskar risken för mänskliga fel genom att överföra verifierbara pipetteringsparametrar och kommandon i pipetten
- Ökad funktionalitet
- Det intuitiva gränssnittet har fem pipetteringslägen för ett stort antal applikationer: pipettera, repetitiv, blanda, reversera och anpassad
- Skapa och överför upp till 10 anpassade protokoll från PIPETMAN™ M Ansluten programvara till din pipett
- Bluetooth™ anslutning möjliggör kommunikation med TRACKMAN™ Ansluten och hjälper dig att guida dig genom ditt protokoll och berättar var, när och hur mycket du ska pipettera med realtidsinteraktioner
- Enkel och bekväm att använda
- Aspirera och dispensera med ett klick på tryckknappen och mata ut spetsarna med lätthet
- Den lätta och ergonomiska designen ligger bekvämt i handen för maximal pipetteringskomfort
Specifikationer
Specifikationer
| Kompatibla tips | Universell |
| Justerbart spetsavstånd | Nej |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Grön |
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med | Pipettspets, TRACKMAN™ Ansluten |
| Typ av grepp | Ergonomi |
| Material | Polypropen |
| Modell | P8x300M BT |
| Antal kanaler | 8 |
| Visa mer |