Läs mer
Gilson™ PIPETMAN™ M Flerkanaligt
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16338157 Handla allt Gilson Produkter
Antal kanaler:
8
12
Volym (metrisk):
0,5 till 10μ l
1 till 20μ l
10 till 100μ l
10 till 300μ l
20 till 200μ l
50 till 1 200μ l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 16338157
Brand: Gilson™ F81049
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
PIPETMAN™ M Multi-Channel är en Bluetooth™ -aktiverad elektronisk pipett som erbjuder noggrannhet och precision i både standard och repetitiv pipettering.
  • Tillåter exakt och exakt pipettering
  • Den motoriserade kolven möjliggör hög pipetteringsreproducerbarhet och noggrannhet i alla lägen
  • Förknippad med TRACKMAN™ Ansluten och dess PipettePilot™ ansökan, PIPETMAN™ M Connected minskar risken för mänskliga fel genom att överföra verifierbara pipetteringsparametrar och kommandon i pipetten
  • Ökad funktionalitet
  • Det intuitiva gränssnittet har fem pipetteringslägen för ett stort antal applikationer: pipettera, repetitiv, blanda, reversera och anpassad
  • Skapa och överför upp till 10 anpassade protokoll från PIPETMAN™ M Ansluten programvara till din pipett
  • Bluetooth™ anslutning möjliggör kommunikation med TRACKMAN™ Ansluten och hjälper dig att guida dig genom ditt protokoll och berättar var, när och hur mycket du ska pipettera med realtidsinteraktioner
  • Enkel och bekväm att använda
  • Aspirera och dispensera med ett klick på tryckknappen och mata ut spetsarna med lätthet
  • Den lätta och ergonomiska designen ligger bekvämt i handen för maximal pipetteringskomfort
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kompatibla tips Universell
Justerbart spetsavstånd Nej
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Röd
Disponibel Återanvändbar
För användning med Pipettspets, TRACKMAN™ Ansluten
Typ av grepp Ergonomi
Material Polypropen
Modell P12X10M BT
Antal kanaler 12
Produktlinje Pipetman M
Programmerbarhet Ja
Sterilitet Icke-steril
Typ Pipett
Volym (metrisk) 0,5 till 10μ l
För användning med (utrustning) Pipetttips, TRACKMAN™ Ansluten
Kvantitet 1
Garanti 1 år
Längd (engelska) 15,75 tum
Längd (metrisk) 32.4 cm
Bredd (engelska) 5,9 tum
Bredd (metrisk) 15 cm
Höjd (engelska) 2,16 tum.
Höjd (metrisk) 5.5 cm
Elektriska krav 3,7 V och 420 mAh (1,55 Wh)
Lämplig för ändamålet Certifierad kvalitet