Läs mer
Multi-element Ionic Chromatography Cation Standard solution, H2O matrix, Fisher chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
100 mL
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
500ml
Beskrivning
Multi-element jonkromatografi katjon Standardlösning innehållande 4 komponenter; 10mg/kg vardera av litium (Li+), natrium (Na+), kalium (K+), kalcium (Ca2+) för jonkromatografi H2O matris
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Four Components Solution |
| Förpackning | Flaska |
| Analyt- eller komponentnamn | Lithium, Sodium, Potassium, Calcium |
| Fysisk form | Vätska |
| Koncentration | 10mg/Kg of each component |
| Typ | Multi-component Cationic Standard Solution |
| Element | Li, Na, K, Ca |
| Lösningsmedel eller matris | Water |
| Kvantitet | 100 mL |