Läs mer
Multi-element Ionic Chromatography Cation Standard solution, H2O matrix, Fisher chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
100 mL
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
500ml
Beskrivning
Multi-element Ionic Chromatography Cation Standard solution containing 4 components; 10mg/kg each of Lithium (Li+), Sodium (Na+), Potassium (K+), Calcium (Ca2+) for Ion Chromatography H2O matrix
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Four Components Solution |
| Förpackning | Bottle |
| Analyt- eller komponentnamn | Lithium, Sodium, Potassium, Calcium |
| Fysisk form | Liquid |
| Koncentration | 10mg/Kg of each component |
| Typ | Multi-component Cationic Standard Solution |
| Element | Li, Na, K, Ca |
| Lösningsmedel eller matris | Water |
| Kvantitet | 250 mL |