Läs mer
Fisherbrand™ Skakapparat, multiplattform
Produktkod. p-6714027 Handla allt Fisherbrand Produkter
Pluggtyp:
EU, Storbritannien, CN-kontakt
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15594060
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Aluminiumplattform
Ger en jämn, tyst horisontell orbital rörelse för blandning i flaskor, kolvar och bägare
  • Variabel skakhastighet: 50 till 450 rpm
  • Rymmer upp till 9,9 lbs och upp till 4 stycken 140 mm x 140 mm klibbig matta.
  • Automatiskt lastbalanseringssystem
  • Kontinuerlig eller tidsinställd drift med automatisk avstängning
  • Maximal flexibilitet med många alternativ för utbytbara tillbehör
  • Enkel installation och lätt att använda
  • Displayen visar senast använda inställningar, även efter att strömmen har stängts av.
  • Fortsätt att köra med den senast inställda hastigheten och den återstående tiden när strömmen återställs.
  • Lågspänningsförsörjning ger säker drift i kylrum och låg energiförbrukning
  • Drifttemperaturintervall på 5 till 40°C tillåter användning i kylrum, kylskåp eller icke-CO2-inkubatorer
Beställningsinfo
Foton visar valfria tillbehör (säljs separat): Kolvklämmor, flaskhållare, universell plattform med justerbara stänger, rörställ eller platt plattform med halkfri gummimatta
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bana 10 mm
Bärande kapacitet (metrisk) 4.5 kg
Hastighetskontroll noggrannhet Hastighetsnoggrannhet:± 1 rpm
Hastighetsintervall 50 till 450 rpm
Spänning 100 till 240 V
Temperaturområde (metriskt) 5 °C till 40 °C
Håller 250 ml kolv
Bärande kapacitet (engelska) 9.9 lb.
Pluggtyp EU, Storbritannien, CN-kontakt
Material Aluminiumplattform
Mått (LxB) Plattform 310 x 284 mm
Mått (L x B x H) 415 x 293 x 120 mm
Visa LED
Inkluderar Aluminiumplattform
Antal positioner 6
Timerintervall 0 min. till 99:59 timmar.