Läs mer
OHAUS™ Multifunktionsklämmor
Produktkod. 15722259 Handla allt Ohaus Produkter
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
Typ av käke:
2-stifts dubbeljustering
2-stifts enkeljustering
3-stifts dubbeljustering
3-stifts enkeljustering
Längd (metrisk):
160 mm
168 mm
172 mm
216 mm
218 mm
229 mm
248 mm
273 mm
Material:
Nickelpläterad
Rostfritt stål
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15722259
Brand: OHAUS™ 30392208
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
OHAUS™ Multi-Purpose Clamps är designade för att säkert greppa och placera en mängd olika laboratorieglas.
  • Förlängningsarmar med en 360° rotation tillåter placering av apparater på olika avstånd från labbramen utan att kompromissa med experimentintegriteten
  • Vridbara och fasta klämmor håller apparater nära labbramen eller stativet och har en inbyggd integrerad hållare för att fästas på labbramar eller apparater
  • Finns som enkel- eller dubbeljustering i förnicklad zink eller rostfritt stål
  • Halkfria vinylhylsor och glasfiberöverdrag för temperaturer över 100 °C (ingår med alla 2- och 3-stiftsklämmor)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Multifunktionsklämma
Material Nickelpläterad
Inkluderar Halkfria vinylhylsor och glasfiberöverdrag
Beskrivning Clamp, Multi Purpose, CLM-MULTI2SZM
Diameter (metrisk) 11 mm
Längd (engelska) 8,50 tum.
Längd (engelska) Arm 5 000 tum.
Längd (metrisk) 216 mm
Längd (metrisk) arm 127 mm
Storlek Intermediär
Storlek (metriskt) grepp 0 till 78 mm
Typ av käke 2-stifts enkeljustering