Läs mer
Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi Tillbehör
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Beskrivning:
Hög version
Lång liten tub metallspets dispenseringskassett (slanglängd 200 cm)
Lång liten tub plastspets dispenseringskassett (slanglängd 200 cm)
Liten långrörskassett, 5-pack
Liten tub metallspets dispenseringskassett 5-pack
Liten tub plastspets dispenseringskassett 5-pack
Utmatningskassett av liten metallspets
Utmatningskassett i plastspets med liten tub
Produkttyp:
Flödningskärl
Rörhållarenhet
Rörreagensfilter
Slangdispenserkassett
Kvantitet:
1 Ea.
1 st.
5 Pk.
5-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Beskrivning
Garantera utmärkta dispenseringsresultat och dagliga prestanda med Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi Tillbehör.
Garantera utmärkta dispenseringsresultat och dagliga prestanda med Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi Tillbehör.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Slangdispenserkassett |
| Autoklaveringsbar | Autoklaverbar (10 gånger vid 121 °C, 1 bar, 20 min.) |
| Beskrivning | Utmatningskassett av liten metallspets |
| Material | Spets i rostfritt stål, Silikonslang |
| Volym (metrisk) | 0,5 till 50μ L |
| För användning med (utrustning) | Multidropp Combi , Multidrop Micro |
| Kvantitet | 1 Ea. |
| Volym (metrisk) Död | <1 mL |
| Diameter (metrisk) | Slang: 0,4 mm; Spets 0,22 mm |