Läs mer
Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi Reagent Dispenser
Produktkod. p-4528697 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Beskrivning:
Multidrop™ Combi SMART+ Reagent Dispenser
Multidrop™ Combi+ Reagent Dispenser
Multidrop-kombination med SMART 2-tillval
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15377400
Brand: Thermo Scientific™ 5840320
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tillgodose ditt labbs specifika behov med enastående flexibilitet och prestanda med den lättanvända Thermo ScientificTM MultidropTM Combi Reagent Dispenser.
Tillgodose ditt labbs specifika behov med enastående flexibilitet och prestanda med lättanvända Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi Reagent Dispenser, utformad för att stödja de olika kraven från farmaceutiska och biotekniska laboratorier. Den kombinerar de mest mångsidiga funktionerna för reagensdispensering med utmärkt prestanda för läkemedelsupptäckt eller genomiska och proteomiska analyser.
The Multidrop Combi Reagent Dispenser handles a wide selection of plates and volume range and provides fast dispensing and high-throughput operation.
  • Provides precise dispensing over a 0.5 to 2500μL range, ensuring reproducible assay data
  • Accommodates microplates from 6 to 1536 wells and plate heights of 5 to 50mm
  • Visual icon-based graphic display makes it easy to use and program, even without training
  • Minimal dead volume and back-flushing reduces reagent costs
  • Easy to use Thermo Scientific FILLit Software provides increased flexibility and functionality
  • Full robotic compatibility gives increased throughput
  • Uses eight-channel detachable and autoclavable dispensing cassettes that are standard across the Multidrop range
Multidrop Combi SMART:
  • Adds an advanced built-in tracing system to the Multidrop Combi
  • Provides improved realiability and cassette lifetime traceability, greatly enhancing user efficiency and reporting capability
Recommended for:
  • Assay development
  • Primary and secondary screening
  • Compound storage
  • Genomics and proteomics research
  • PCR set-up
  • Sequencing set-up
  • Cell based assays
  • Bead based assays
  • ELISA assays
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet Small tube dispensing cassette: 2μL, ±10% (typical); 10μL, ±5% (typical); >10μL, ±5% (typical)
Stand tube dispensing cassette: 5μL, ±3%(typical); 20μL, ±2% (typical); 100μL, ±1% (typical); >100μL, ±1% (typical)
Produkttyp Reagent Dispenser
Beskrivning Multidrop-kombination med SMART 2-tillval
Kanaler 8
Volym (metrisk) 0.5 to 2500 μL
Ökar Small tube dispensing cassette: 0.5μL increments 0.5-50μL
Stand tube dispensing cassette: 5μL increments 5-2500μL
Gränssnitt Serial RS-232, USB
Typ av tallrik 6- to 1536-well plates
Precision Small tube dispensing cassette: 0.5μL, CV ≤10%; 2μL, CV≤5%; 10μL, CV≤3%; >10μL, CV≤3%
Stand tube dispensing cassette: 5μL, CV≤10%; 20μL, CV≤1.5%; 100μL, CV≤1%; >100μL, CV≤1%
Hastighet 96-well plate: 10μL in 3 sec.; 20μL in 4 sec.; 100μL in 10 sec
384-well plate: 1μL in 5 sec.; 5μL in 5 sec.; 10μL in 6 sec.; 20μL in 9 sec.
1536-well plate: 1μL in 14 sec.; 5μL in 26 sec.
Volym (metrisk) Död <1 mL volume range 0.5to 50 μL; <7 mL volume range >50 μL
Bredd (engelska) 14 in.
Bredd (metrisk) 35.5 cm
Höjd (engelska) 8.6 in.
Höjd (metrisk) 22 cm
Djup (engelska) 12.9 in.
Djup (metriskt) 33 cm
Vikt (engelska) 20.1 lb.
Vikt (metrisk) 9.1 kg
Elektriska krav 100 to 240V 50/60Hz
Spänning 100/240 V
Frekvens 50/60 Hz