Läs mer
Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi SMART Tillbehör för reagensdispenser
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Beskrivning:
SMART 2 Long Standard, ny RFID-tagg
SMART 2 Standard, ny RFID-tagg
SMART+ dispenseringskassett i metall med litet rör
SMART+ dispenseringskassett med litet rör av plastspets
SMART+ lång standard tubdoseringskassett (200 cm)
SMART+ standard tubdoseringskassett
Volym (metrisk):
0,5 till 50μ L
5 till 2500 μl
5–2 500μ L
Kvantitet:
1 st.
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Garantera utmärkta dispenseringsresultat och dagliga prestanda med Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi SMART Tillbehör för reagensdispenser.
Designad för användning med Multidrop Combi SMART+ dispensrar Utrustad med radiofrekvensidentifiering (RFID)-taggar för att lagra livstidsdispenseringsdata och visa återstående användningstid Finns i standard och små rörversioner Skiljer sig från vanliga kassetter genom antenntaggar
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Tube Dispensing Cassette |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Beskrivning | SMART+ lång standard tubdoseringskassett (200 cm) |
| Material | Silikon |
| Volym (metrisk) | 5–2 500μ L |
| För användning med (applikation) | Automatisk dispensering av upp till åtta olika reagenser samtidigt i en mängd olika mikroplattor och remsor i plattformat med 96, 384 eller 1536 brunnar. Den kan användas i flera applikationer, till exempel i läkemedelsupptäckt/högkapacitetsscreening, genomiska, proteomiska och cellbaserade analyser, och ELISA . |
| För användning med (utrustning) | Multidropp Combi SMART+-instrument med serienummer 836-8C0001SM och framåt |
| Kvantitet | 1 st. |
| Volym (metrisk) Död | <24 mL |