Läs mer
Thermo Scientific™ Multifuge X4 och X4R Pro centrifuger
Produktkod. 16380728 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kylt:
Ja
Nej
Modell:
Endast allmän användning
IVD-certifierad
Multifuge X4R Pro-MD, IVD-certifierad
Rotor:
18 tillgängliga rotoralternativ
Cellkulturpaketet innehåller TX-1 000 med skopor, ClickSeal Biocontainment-lock, 15 ml och 50 ml koniska röradaptrar
Cellkulturpaketet innehåller TX-750 med skopor, ClickSeal Biocontainment-lock, 15 ml och 50 ml koniska röradaptrar
Spänning:
208/240 V
208–240 V
220 V
220–240 V
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 16380728
Brand: Thermo Scientific™ 75009615
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Högt footprint-till-kapacitetsförhållande med en pekskärm i Pro-serien för snabbare bearbetning och programmering, idealisk för flerfunktionsapplikationer som kräver fler rotorval, hastigheter och programmeringskapacitet.
Thermo Scientific™ Multifuge™ X4 och X4R allmänt ändamål Pro centrifuger ger hög prestanda och mångsidighet med ett lättanvänt användargränssnitt med pekskärm i fullfärg. Centrifugerna gör programmering enkel för snabba resultat och ger enkel åtkomst till och spårning av alla körningar, rotorlivslängd och centrifugens hälsa. Med en kapacitet på upp till 4l tillåter de spinning av 196 blodrör, 40x 50ml koniska rör och 96x 15ml koniska rör. Maximal mångsidighet uppnås med 18 tillgängliga rotorer att välja mellan och Thermo Scientific™ Autolås™ Rotor Exchange för att snabbt växla mellan applikationer.
Finns att köpa individuellt eller i praktiska applikationsbaserade paket:
Cellkulturpaketen inkluderar centrifugen, rotorn, ClickSeal bioinneslutningslock och en uppsättning med fyra 15 ml och 50 ml koniska röradaptrar.
Blodrörspaketen inkluderar centrifugen, rotorn, ClickSeal bioinneslutningslock och en uppsättning med fyra 5/7 ml och 9/10 ml blodrörsadaptrar.
Enkel drift och design
  • Intuitiv pekskärm i fullfärg för snabb programmering, centrifughälsoövervakning och upp till 100 programlagringar
  • Modern industriell design stödjer kontinuerlig förbättring av rotorbelastningsergonomi, användarsäkerhet och aktuella nödvändiga certifieringar
  • Detaljerad driftinformation, inklusive visning av inställda och faktiska parametrar, maximerar körprestanda och temperaturnoggrannhet för förbättrat provskydd
  • Justera enkelt hastighet, tid och temperatur, även under löpningen, med det bekväma tangentbordet för direkt inmatning
  • Innovativ locklåsningsteknik möjliggör en nedåtgående rörelse med ett finger för enkel stängning och låsning av centrifuglocket, även på höga bänkar
  • Dubbel temperaturhanteringssystem visar lufttemperaturen i kammaren såväl som provets temperatur, vilket säkerställer noggrann kontroll av provets temperatur under körningen
Thermo Scientific™ Autolås™ III rotorsystem
  • Säkert låssystem möjliggör enkel tryckknappsinstallation och utbyte av rotorer
  • Sparar tid vid byte mellan applikationer
  • Enkel åtkomst till kammaren möjliggör snabb rengöring, en hälsosammare arbetsmiljö och längre livslängd
Thermo Scientific™ ClickSeal™ skopförseglingssystem
  • Bioinneslutningssystem tätar med ett snäpp; eliminerar skruvkork och komplicerade klämmor
  • Handskvänlig, enhandsöppning/stängfunktion
  • Certifierad av CAMR™ i Porton Down, Storbritannien
Thermo Scientific ™ SMARTSpin-™teknik
  • Avancerat rotorhanteringssystem maximerar acceleration, bromsning och restlastvåg för varje rotor- och skopalternativ
  • Optimerar säkerheten och förbättrar separationer
Utrymmesbesparande design.
  • Kompakt storlek sparar arbetsyta på bänkskiva eller golv
  • Ergonomisk höjd och böjd design säkerställer bekväm provhantering och rengöring av enheten
Energieffektiv
  • Design sparar upp till 40 % av energin på industristandardprotokoll som blodseparationer eller bearbetning av koniska rör
  • Programmerbar start och stopp av centrifugkompressor kan spara både tid och energi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN/UL/IEC 61010-1EN/UL/IEC 61010-2EN/UL/IEC 61326-1EN/UL/IEC 61326-2FCC part 15
Controllertyp Microprocessor
Kapacitet 4 x 1000 mL BioBottles, 196 x 5/7 mL Blood Tubes, 148 x 9/10 mL Blood Tubes, 96 x 15 mL Conical Tubes, 40 x 50 mL Conical Tubes, 4 x 6 Microplates with TX-1000 Rotor
Max. RCF 25,830 x g Fixed Angle with Microliter 30 x 2 rotor, 7,197 x g Swing-Out with H-Flex HS4 rotor
Produktlinje Multifuge
Kylt Ja
Visa Full Color Touch Screen Interface
Drivsystem Direct, Brushless Induction Low Profile
För användning med (utrustning) Purchase of Thermo Scientific rotor and accessories required for operation
Gröna funktioner Energy efficient, less waste
Inkluderar Printed English user manual, USB stick with 28 languages of user manual, corrosion resistance oil (70009824), power cord for the accroding country supply voltage, declaration of conformity
Material Front, top, sides: PC-ABS plastic painted with 2K PUR-based lacquer; metal housing: cold rolled steel with powder paint; centrifuge bowl: stainless steel; centrifuge feet: rubber
Minne Stores up to 100 events and programs
Modell Multifuge X4R Pro-MD, IVD-certifierad
Bullernivå <64 dB(A) Rotor F15-8x50c; 14500 RPM
Profil (acceleration/bromsning) Choices of 9 Accel/10 Decel Rates
Programlagring Up to 100 Programs, including multi-step programming via Touch Screen; Including programmabile Pulse options
Rotor 18 tillgängliga rotoralternativ
Rotor ingår No
Körtid Up to 99 hr. 59 min. 59 sec.
Standarder ISO 14971, ISO 13485, ISO 9001
Temperaturområde -10°C to +40°C, ±2°C
Timer Option to count up or down and to set “At start” or “At speed”
Typ Benchtop Centrifuge
Ventilerad No
Garanti 5 Year Limited
Mått (L x B x H) Exteriör 690 x 746 x 361 mm
Längd (engelska) Exteriör 27.2 in.
Längd (metrisk) Exteriör 690 mm
Bredd (engelska) Exteriör 29.4 in.
Bredd (metrisk) Exteriör 746 mm
Höjd (engelska) Exteriör 14.2 in.
Höjd (engelska) Exteriört lock öppet 33.9 in.
Höjd (metrisk) Exteriör 361 mm
Höjd (metrisk) yttre lock öppet 861 mm
Djup (engelska) 27.2 in.
Djup (metriskt) 690 mm
Nettovikt 120 kg
Elektriska krav 220 V 60 Hz
Spänning 220 V
Wattal 1950 w
Frekvens 60 Hz
Användning av laboratorium/renrum Cleanroom compatibility Class ISO 7 according to DIN EN ISO 14644-1