Learn More
WTW™ MultiLine™ Multi 3630 IDS Bärbar mätarsats med flera parametrar G
Click to view available options
Kanaler:
3
Packungsgröße:
Varje
Beschreibung
- Tre kanaler, fyra parametrar
- Tre mätkanaler, fritt kombinerbara för samma eller olika parametrar
- Den samtidiga multiparametermätningen utan kompromisser
- Använd även de trådlösa modulerna tillsammans med behovet IDS plugga huvudsensorer, vara oberoende av kablar och mäta bekvämt även på svåråtkomliga platser
- Tillåter drift med de digitala multiparametersonderna MPP 910 IDS och MPP 930 IDS
- Briljant färggrafisk display och två USB gränssnitt
- Batterierna kan laddas direkt i enheten
- Arkivering av användaradministration kan också användas alternativt för att markera mätpunkter
- 10 000 datauppsättningar inkluderar upp till tre huvudparametrar, tre temperaturvärden samt vattendjupet om du använder sond för djupmätning
Spezifikation
Spezifikation
| Alternativ för bakgrundsbelysning | Ja |
| Kanaler | 3 |
| Visningstyp | LCD färggrafik, bakgrundsbelyst |
| IP-betyg | IP67 |
| Inkluderar | Uppsättning, SenTix 940-3, FDO 925-3 , TetraCon 925-3 |
| Minne | Manuell: 500 poster ; Automatiskt: 10 000 poster |
| Modell | MultiLine™ Multi 3630 IDS Bärbar mätarsats med flera parametrar G |
| Strömförsörjning | Strömförsörjning med brett utbud, 4x 1,2 V NiMH-batteri eller via Mini USB-B |
| Produkttyp | Bärbar multiparametermätare |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.