Läs mer
Thermo Scientific™ Multiskan SkyHigh Microplate Spectrophotometer
Produktkod. 16658977 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Gränssnitt:
PC-kontroll
Pekskärm
Kyvetter:
Ja
Nej
Inkluderar:
μDrop Duo-platta
Tallrik ingår ej
Produktkod. 16658977
Brand: Thermo Scientific™ A51119700C
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Thermo Scientific Multiskan SkyHigh Microplate Spectrophotometer är ett lättanvänt instrument för fotometriska och turbidimetriska tillämpningar, speciellt för DNA-, RNA- och proteinanalyser, inklusive endpoint-, kinetiska och spektralanalyser. Resultaten visas på Multiskan SkyHigh-modeller med stor högupplöst pekskärm. SkanIt Software är ett kraftfullt verktyg för att hantera de utmanande tillämpningarna.
Multiskan SkyHigh Microplate Spectrophotometer är en UV/Vis-mikroplattläsare utformad för att vara bekväm och enkel att använda för alla fotometriska absorptions- eller turbidimetriska forskningstillämpningar och speciellt DNA-, RNA- och proteinanalys. Denna mikroplattläsare är idealisk för fleranvändarmiljöer där en mängd olika endpoint-, kinetiska och spektrala analyser utförs. Multiskan SkyHigh finns i olika konfigurationer. Pekskärmsmodeller erbjuder flexibiliteten att använda systemet fristående eller tillsammans med Thermo Scientific™ SkanIt-programvara för PC-kontroll. En modell med kyvettavläsning finns också. För bekväm datahantering har Multiskan SkyHigh möjlighet att få tillgång till Thermo Fisher Connect och Microsoft OneDrives molnbaserade verktyg.
  • Monokromatorbaserat optiskt system för fritt val av våglängder från 200 nm till 1000 nm
  • Kompatibel med 6-48, 96- och 384-brunnars mikroplattor eller kyvetter med en maximal platthöjd på 19,5 mm inklusive eventuellt lock
  • Reads μDrop™ och μDrop Duo-plattor för mikrovolym DNA-/RNA- och proteinanalys
  • Separata optimerade mätlägen för absorption och turbidimetriska mätningar
  • Tillåter kinetiska, spektral- och endpoint-mätningar för en mängd olika tillämpningar
  • Snabb drift: hela spektrumet av en brunn görs på mindre än 10 sekunder; typiskt DNA-spektrum kan mätas på mindre än tre sekunder och en hel 96-brunnars mikroplatta avläses med en våglängd på 6 sekunder
  • Utför skakning och inkubation ombord för temperaturkritiska eller cellbaserade analyser
  • Pekskärmsmodeller har ett lättanvänt gränssnitt för fristående användning och inkluderar färdiga protokoll för UV-baserad nukleinsyre- och proteinkvantifiering samt kolorimetrisk proteinkvantifiering
  • Thermo Fisher Connect eller Microsoft OneDrive molnbaserade verktyg gör att du säkert kan lagra, komma åt, dela och hantera dina fotometriska data på distans (pekskärmsmodeller)
  • Flera språk tillgängliga; välj mellan engelska, tyska, franska, spanska, italienska, portugisiska, ryska, kinesiska och japanska (pekskärmsmodeller)
  • Det är enkelt att sätta upp mer krävande analyser via den kraftfulla och intuitiva SkanIt™-programvaran
    • Programvaruplattform för flera instrument som är kompatibel med alla Thermo Scientific mikroplattläsare
    • Open license-programvara för obegränsad installation på flera datorer
    • Forskningsversion för biovetenskap; Drug Discovery Edition med funktioner för överensstämmelse med FDA 21 CFR Part 11
    • Tillgängliga språk för användargränssnittet: Engelska, franska, tyska, spanska, portugisiska, italienska, ryska, japanska och kinesiska
    • Sökbart SkanIt Cloud Library med färdiga protokoll inklusive beräkningar och äkta exempeldata från tillämpningar
    • Mätsessioner är lätta att ställa in och navigera i
    • Intuitivt patenterat virtuellt pipetteringsverktyg hjälper till att definiera plattlayouten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kyvetter Ja
Inkubatortemperatur Omgivning +2° till 45 °C
Gränssnitt Pekskärm
Ljuskälla Xenonblixtlampa
Mäthastighet 96 brunnar: 6 sek., 384 brunnar: 10 sek.
Typ av tallrik 6-, 48-, 96- och 384-brunnsplattor,μDrop Plates
Produktlinje Multiskan
Läsalternativ Topp
Skakning Linjär
Programvarutyp SkanIt-programvara
Spektral scanningshastighet 10 sek. från 200 till 1000 nm
Val av våglängd Monokromator
Noggrannhet (fotometrisk) 1,0 % + 0,003 Abs (0 till 2,0 Abs), 2,0 % (2,0 till 2,5 Abs) vid 450 nm
Bandbredd <2.5 nm
Djup (engelska) 17,5 tum
Djup (metriskt) 44.5 cm
Höjd (engelska) 10,4 tum
Höjd (metrisk) 26.5 cm
Inkluderar Tallrik ingår ej
Linjäritet 0 till 2,5 Abs, 2 % vid 450 nm
Upplösning 1 nm
Programvaruspråkversioner Engelska, tyska, franska, spanska, italienska, portugisiska, ryska, kinesiska, japanska
Våglängdsområde 200 till 1000 nm
Vikt (engelska) 23.8 lb.
Vikt (metrisk) 10.8 kg
Bredd (engelska) 11,6 tum
Bredd (metrisk) 29.5 cm