Läs mer
Fisherbrand™ Sub-Gel Midi horisontell gelelektroforesenhet
Handla allt Fisherbrand Produkter
Mått (L x B x H):
220 x 125 x 90 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifications
Specifications
| Typ | Sub-Gel Midi horisontell gelelektroforesenhet |
| Gelens mått | 70L x 100 mm W, 100L x 100 mm W |
| Provstorlek | 100 |
| Volym (metrisk) buffert | 300 mL |
| Mått (L x B x H) | 220 x 125 x 90 mm |