Läs mer
ZVG Zellstoff Vertrieb™ Multitex Mjuka våtservetter
Produktkod. 10095661
Mått (L x B):
180,5 m x 30 cm
34 x 38 cm
38 x 34 cm
Produktkod. 10095661
Brand: ZVG Zellstoff Vertrieb™ 1014900
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använda ZVG Zellstoff Vertrieb™ Multitex Mjuka våtservetter i känsliga arbetsområden som finmekanik, el- och bilindustri och färgverkstäder.
Dessa högkvalitativa nonwoven-tyger är lämpliga för både våt- och kemtvätt på grund av sin höga hållfasthet. De används ofta i känsliga arbetsområden som finmekanik, färgverkstäder, el- och fordonsindustrin samt på äldreboenden.
  • Viskosfibertyg med textilegenskaper
  • Kan absorbera stora mängder vätska
  • Kan tvättas och urvridas vid rengöring
  • Mycket mjuk men ändå luddfri
  • Mycket absorberande
  • Riv- och lösningsmedelsresistent
Viskosfibrer tillverkas industriellt av cellulosa, ett basmaterial. Den kemiska sammansättningen av denna ''naturliga syntetfiber'' liknar den hos bomull. Viskosprodukter är mycket absorberande, flexibla och hållbara på grund av sin textila natur.
Specifikationer
Produkttyp Torkare
Längd (metrisk) 38 cm
Bredd (metrisk) 34 cm
Färg Vitt
Mått (L x B) 34 x 38 cm
För användning med (applikation) För våt- och kemtvätt