Läs mer
Cytiva Whatman™ Trattenhet för användning med MV050 vakuumfiltreringsgrenrör
Produktkod. 11335154
:
MV050 Trattmontering; Kapacitet: 500 ml
Produktkod. 11335154
Brand: Cytiva 10440001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Ersättningstratt i rostfritt stål för användning med MV050 vakuumfiltreringsgrenrör
  • Produkttyp: Trattmontering
  • Material: Rostfritt stål
  • Volym: 500 ml
  • För användning med (utrustning): MV050 vakuumfiltreringsgrenrör
  • För användning med (applikationer): Mikrobiologi, biokemi och hydrobiologi, analys av rester, analys av fällningar och föroreningstestning (livsmedels- och dryckesindustrin, läkemedelsindustrin och kosmetisk industri)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Återanvändbar
För användning med (utrustning) MV050 Fördelare
Material Rostfritt stål
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) För användning med (applikationer): Mikrobiologi, biokemi och hydrobiologi. Restanalys, fällningsanalys och kontamineringstestning (livsmedels- och dryckesindustrin, läkemedels- och kosmetikindustrin)
Modell MV050/0/01
Kvantitet 1 st
Serie MV050
Typ Trattmontering
Volym (metrisk) 500 mL