Läs mer
Epredia™ MX35 Premier™ Lågprofilsmikrotomblad för engångsbruk
Produktkod. 10454379 Handla allt Epredia Produkter
Produkttyp:
Mikrotomblad, Premier
Mikrotomblad, Premier Plus
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. 10454379
Brand: Epredia™ 3052835
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Sektion hårda vävnader och högkvalitativa tunna sektioner med hög prestanda med Epredia™ MX35 Premier™ mikrotomblad med låg profil för engångsbruk.
  • Skarpare egg med ökad hållbarhet för längre bladlivslängd
  • Premier Plus-blad ger större hållbarhet, överlägsen skärpa för lägre bladfriktion och längre bladlivslängd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Mikrotomblad, Premier Plus
Profil Låg
För användning med (applikation) Designad för att vara extra vass med förlängd skärlivslängd (utmärkt för hårda vävnader)
Disponibel Engångsbruk
Skärvinkel 34°
Tjocklek (engelska) 0,01 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.24 mm