Läs mer
Lonza™ Mycoalert™ Mycoplasma Detection Kit
Kvantitet:
100 tester
25 tester
50 tester
Förpackningsstorlek:
25 tester
50 tester
Beskrivning
Bekväm &snabb
- Tillsätt helt enkelt två reagenser till odlingssupernatanten
- Utför två luminescensavläsningar
- Resultat på <20 min
- Enkel tolkning av resultat
Universell
- Upptäcker alla vanliga mollikutföroreningar (mykoplasma, aholeplasma, entomoplasma och spiroplasma; utom ureaplasma)
- Försumbar interferens med mediakomponenter
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Mycoalert reagens: 1 x 10 ml, Mycoalert analysbuffert: 1 x 20 ml, Mycoalert-substrat: 1 x 10ml 2 till 8°C |
| Celltyp | Däggdjursceller |
| Produkttyp | Mykoplasmadetektion |
| Kvantitet | 100 tester |