Läs mer
Lonza™ Mycoalert™ Mycoplasma Detection Kit
Produktkod. p-8010791
Kvantitet:
100 tester
25 tester
50 tester
Förpackningsstorlek:
25 tester
50 tester
Produktkod. 11650261
Brand: Lonza™ LT07218
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Upptäck mykoplasma i odling. Mycoalert™ Mycoplasma Detection Kit är ett selektivt biokemiskt test som utnyttjar aktiviteten hos mykoplasmaenzymer som finns i alla sex av de huvudsakliga föroreningarna i mykoplasmacellkulturer och de allra flesta av 180 mykoplasmaarter, men som inte finns i eukaryota celler.
Bekväm &snabb
  • Tillsätt helt enkelt två reagenser till odlingssupernatanten
  • Utför två luminescensavläsningar
  • Resultat på <20 min
  • Enkel tolkning av resultat
Universell
  • Upptäcker alla vanliga mollikutföroreningar (mykoplasma, aholeplasma, entomoplasma och spiroplasma; utom ureaplasma)
  • Försumbar interferens med mediakomponenter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Mycoalert reagens: 5 x μ600 l, Mycoalert analysbuffert: 1 x 10ml, Mycoalert substrat: 5 x 600μl
2 till 8 °C
Celltyp Däggdjursceller
Produkttyp Mykoplasmadetektion
Kvantitet 25 tester
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • MycoAlert Mycoplasma Detection Kit 25 Tests
Signalord
  • Fara||
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
  • EUH210-Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Acetyl dihydrogen phosphate, lithium potassium salt, Dilithium carbamoyl phosphate hydrate, EDTA Dis