Läs mer
Mycophenolic acid-d3, MedChemExpress
Kvantitet:
1 mg
5 mg
Beskrivning
Mycophenolic acid D3 (Mycophenolate D3) is deuterium labeled Mycophenolic acid, which is an an immunosuppresant drug and has potent anti-proliferative activity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mycophenolic acid-d3 |
| CAS | 1185242-90-3 |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Fysisk form | Solid |
| Molekylformel | C17H17D3O6 |
| Färg | White |
| Synonym | Mycophenolate-d3 |
| LEDER | O=C(OC1)C2=C1C(C)=C(OC([2H])([2H])[2H])C(C/C=C(C)/CCC(O)=O)=C2O |
| Molekylvikt (g/mol) | 323.36 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Visa mer |
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.